Imprimer
Thermostats à immersion, CORIO™ C, CD et CP
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9011000 9012000 9013000
461-0887EA 952 EUR
461-0887 461-0892 JULA9013000
Thermostats à immersion, CORIO™ C, CD et CP
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Contrôleurs à thermostat
Les circulateurs de laboratoire CORIO™, puissants et robustes, fournissent la température exacte tout en offrant une précision absolue et une large plage de température de fonctionnement. Le thermostat à immersion CORIO™ C correspond au modèle de base, idéal pour les applications internes standard ; le modèle CORIO™ CD/CP, plus avancé, peut être équipé d'un kit pompe en option pour le contrôle de la température des applications externes. La buse à jet permet de régler le débit de la pompe en continu dans le bain. Grâce au collier de fixation du bain, les deux modèles peuvent être montés sur presque tous les bains (réservoirs rectangulaires ou ronds).
  • Precise temperature control
  • For bath tanks with a max. filling volume of 30 (C units) or 50 litres (CD/CP units)
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet and easy to operate
  • CD version has a USB interface and pump change-over between internal and external circulation via a lever located directly below the display
  • CP units have powerful and infinitely adjustable pressure pump, RS232 interface for online communication and early warning system for low liquid level
Max. flow rate / max. pressure:
C: 6 L/min, 0,1 bar
CD: 15 L/min, 0,35 bar
CP: 8 - 27 L/min, 0,1 to 0,7 bar
Certifications: Modèles C de classe I (NFL), modèles CD/CP de classe III (FL) selon DIN 12876-1.
Informations de livraison: Supplied with attachment clamp for round or rectangular baths (which can also be transformed into a mount for laboratory stands in a few simple steps). A wide range of optional accessories, such racks, bath lids, tubing, adapters and the optional pump set are available.