Imprimer
Sweat-shirts sous-vêtements, Quantus®
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-9176EA 0 EUR
113-9176 113-9169 113-9170 113-9179 113-9173 113-9177
Sweat-shirts sous-vêtements, Quantus®
Tenue de travail
Le sweatshirt sous-vêtement Quantus® est fabriqué à partir de microfibre de polyester respirant de grande qualité avec du carbone. Le tissu a été spécialement conçu pour une utilisation en tant que sous-vêtements en association avec une combinaison ou une blouse pour salles propres. Il peut être utilisé comme préfiltre pour permettre au tissu à pores ouverts d'être utilisé dans une salle propre de classe supérieure.
  • Sweatshirt avec manches longues et col rond
  • Rabat supplémentaire en tissu pour code barre à l'intérieur
  • Revêtement souple ; plus grand confort
  • Protection antistatique et antimicrobienne
  • Il est recommandé de porter des sous-vêtements à usage unique et des vêtements réutilisables
  • Puce RFID incluse
  • Instructions de lavage : 60 °C maximum
Poids du tissu : 97,5 g/m²
Informations de commande: Tailles non standard disponibles sur demande. Contactez votre agence Avantor locale pour plus d'informations.