Imprimer
Pantalons sous-vêtements, Quantus®
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-9175EA 0 EUR
113-9175 113-9180 113-9168 113-9172 113-9178 113-9174
Pantalons sous-vêtements, Quantus®
Tenue de travail
Les pantalons sous-vêtements Quantus® sont fabriqués à partir de microfibre de polyester respirant de grande qualité avec du carbone. Le tissu a été spécialement conçu pour une utilisation en tant que sous-vêtements en association avec une combinaison ou une blouse pour salles propres. Il peut être utilisé comme préfiltre pour permettre au tissu à pores ouverts d'être utilisé dans une salle propre de classe supérieure.
  • Ceinture large et confortable avec double couture
  • Encart/poche supplémentaire en tissu, à droite au-dessous de la ceinture (pour code barre)
  • Poignets tricotés
  • Protection antistatique et antimicrobienne
  • Il est recommandé de porter des sous-vêtements à usage unique et des vêtements réutilisables
  • Puce RFID incluse
  • Instructions de lavage : 60 °C maximum
Poids du tissu : 97,5 g/m²
Informations de commande: Tailles non standard disponibles sur demande. Contactez votre agence Avantor locale pour plus d'informations.