Imprimer
Filtres à gaz, série FG, Wafergard® SG
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WGFGMBSS3 WGFGT1PS1 WGFGMBRR4 YY5001HR1 WGFGMBRR2 WGFGMBSS2 YY5032PR1 WGFG32PS1 WGFGMBSS4 YY5032PS1 WGFG02PR1 WGFG02PS1 WGFG50PR1 WGFGT1PR1 YY5002PR1 YY5001HS1
ENTEWGFGMBSS3EA 0 EUR
ENTEWGFGMBSS3 ENTEWGFGT1PS1 ENTEWGFGMBRR4 ENTEYY5001HR1 ENTEWGFGMBRR2 ENTEWGFGMBSS2 ENTEYY5032PR1 ENTEWGFG32PS1 ENTEWGFGMBSS4 ENTEYY5032PS1 ENTEWGFG02PR1 ENTEWGFG02PS1 ENTEWGFG50PR1 ENTEWGFGT1PR1 ENTEYY5002PR1 ENTEYY5001HS1
Filtres à gaz, série FG, Wafergard® SG
Filtres Filtres à gaz
Les filtres à gaz de la série SG FG de Wafergard® offrent une filtration supérieure des particules afin de maximiser les rendements de production des cellules photovoltaïques et des écrans.
  • Compatible avec les gaz de haute pureté, tels que N₂, CDA, H₂, SiH₄ et NF₃
  • Propreté supérieure en aval avec un taux de rétention de 9 LRV au débit nominal
Élément filtrant : Membrane hydrophobe en PTFE soutenue par une structure moulée en PTFE, PFA et un joint torique en PFA ; Boîtier : acier inoxydable 316 L électropoli
Pression différentielle maximale avant : 4,14 bar à 23 °C
Pression différentielle maximale inversée : 0,69 bar à 23 °C