Imprimer
Système de Distillation Kjeldahl, VAPODEST® 300
Fournisseur: Gerhardt
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VAPODEST®
705-0858EA 8818 EUR
705-0858
Système de Distillation Kjeldahl, VAPODEST® 300
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
VAPODEST® 300 est un instrument de distillation à la vapeur d'eau rapide pour la distillation Kjeldahl. Tous les composants en verre impliqués dans le processus de distillation sont rétro-éclairés pour assurer un contrôle de processus visuel à tout moment.
  • Menu de méthode préférée et navigation aisée dans les menus
  • Affichage couleur TFT 7 pouces
  • Ajout automatique, programmable de H₂O
  • Ajout automatique, programmable de NaOH
  • Temps de distillation et de réaction programmables
  • Alimentation de vapeur programmable 10 - 100% avec démarrage de vapeur en douceur
  • Aspiration de résidus d'échantillons programmable
VAP 300 est conforme aux exigences en matière de gestion des données des laboratoires accrédités (ISO 17025, BPL).