Imprimer
Têtes et cuves en PFA, pour filtres à cartouche, Chemlock®
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
YY56HA20A YY5610102 YY561120A YY56HF20F_U YY5611160 YY5600010 YY5611170 YY5611180 YY5611250 YY5611253 YY5611280 YY5620170 YY5620180 YY5620250 YY5620253 YY5620280 YY56H000B YY56HB20B YY56HF24F YY56HP203 YY56HP20P YY56HP243 YY56HP24P YY5611170GF
ENTEYY56HA20AEA 0 EUR
ENTEYY56HA20A ENTEYY5610102 ENTEYY561120A ENTEYY56HF20F_U ENTEYY5611160 ENTEYY5600010 ENTEYY5611170 ENTEYY5611180 ENTEYY5611250 ENTEYY5611253 ENTEYY5611280 ENTEYY5620170 ENTEYY5620180 ENTEYY5620250 ENTEYY5620253 ENTEYY5620280 ENTEYY56H000B ENTEYY56HB20B ENTEYY56HF24F ENTEYY56HP203 ENTEYY56HP20P ENTEYY56HP243 ENTEYY56HP24P ENTEYY5611170GF
Têtes et cuves en PFA, pour filtres à cartouche, Chemlock®
Filtres Cartouches filtrantes
Le boîtier de filtre à cartouche en PFA est de conception compacte, peu encombrant, il permet un changement de cartouche sans problème (pour la sécurité et la propreté) et réduit l'exposition aux produits chimiques. Il se compose d'un système de verrouillage qui maintient parfaitement la cartouche dans le boîtier du filtre.
  • Conception cartouche/bol à encombrement réduit et à dégagement minimal
  • La cartouche se verrouille dans le bol par simple rotation en ¹/₄ tour
  • Tête compacte avec raccords moulés
Température de fonctionnement (max.) : 100°C
Pression de service (max.) : 43 psi à 100 °C et 110 psi à 25 °C