Imprimer
Pipettes jaugées, BLAUBRAND®, 1 trait, classe AS, avec certificat DAkkS
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DAKKS29702 DAKKS29704 DAKKS29706 DAKKS29707 DAKKS29710 DAKKS29712 DAKKS29714 DAKKS29713 DAKKS29715 DAKKS29719 DAKKS29701 DAKKS29709 DAKKS29703 DAKKS29705 DAKKS29718
BRNDDAKKS29702EA 102 EUR
BRNDDAKKS29702 BRNDDAKKS29704 BRNDDAKKS29706 BRNDDAKKS29707 BRNDDAKKS29710 BRNDDAKKS29712 BRNDDAKKS29714 BRNDDAKKS29713 BRNDDAKKS29715 BRNDDAKKS29719 BRNDDAKKS29701 BRNDDAKKS29709 BRNDDAKKS29703 BRNDDAKKS29705 BRNDDAKKS29718
Pipettes jaugées, BLAUBRAND®, 1 trait, classe AS, avec certificat DAkkS
Pipettes Pipettes jaugées
AR-Glas®.
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Traits de jauge et inscriptions en émail bleu
  • Temps d'attente de 5 secondes
  • Avec certificat d'étalonnage DAkkS
Certifications: DIN EN ISO 648; marquage DE-M