Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 38-612
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38-612/8 38-612/10 38-612/9
112-4387EA 227 EUR
112-4387 112-4386 112-4388
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 38-612
Gants
Ces gants fabriqués à partir de Viton/butyle assurent une excellente résistance aux produits chimiques les plus agressifs, tels que les hydrocarbures aliphatiques, halogénés et aromatiques ainsi que contre les acides minéraux concentrés.
  • Très souples et offrent une excellente dextérité
  • Forme naturelle incurvée ergonomique et texture douce
  • Enfilage aisé et bonne préhension
Parfaits pour une utilisation dans l'industrie chimique, le transport et le traitement de produits chimiques, le raffinage du pétrole et l'industrie pétrochimique, ainsi que les applications lors de catastrophes ou avec des matières dangereuses.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (BCFLPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010X) ; Cat. III