Imprimer
Chariots porte-bouteilles de gaz pour bouteilles de gaz de 10 litres
Fournisseur: DUPERTHAL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7.00.617 7.00.618
139-0607EA 572 EUR
139-0607 139-0608
Chariots porte-bouteilles de gaz pour bouteilles de gaz de 10 litres
Chariots
Pour le transport en toute sécurité de petites bouteilles de gaz. Tube d'acier en gris ardoise avec pneus en caoutchouc solides. Pour équiper les armoires et dépôts de bouteilles de gaz. Couleur: RAL 7015, structure grossière.
  • Manipulation aisée, conception robuste et rayon de mouvement optimal
  • Courroie de sécurité, boîte à outils, clé adaptée incluse pour bouchons de bouteilles de gaz