Imprimer
Surchaussures, en PP/PEC
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-9654EA 26 EUR
113-9654 113-8327
Surchaussures, en PP/PEC
Vêtements à usage unique
Ces surchaussures sont en PP non tissé, avec une semelle gaufrée en PEC.
  • Élastiques
  • Sans latex
  • Semelle antidérapante
  • Adaptées au contact alimentaire
Poids: 36 g/m²
Weight: 36 g/m²