Imprimer
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Horizon Mid
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
767821/39 767821/36 767821/37 767821/38 767821/40 767821/41 767821/42 767821/43 767821/44 767821/45 767821/46 767821/47 767821/48
114-7827EA 93.9 EUR
114-7827 114-7824 114-7825 114-7826 114-7828 114-7829 114-7830 114-7831 114-7832 114-7833 114-7834 114-7835 114-7836
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Horizon Mid
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques, antidérapantes, sans cuir, en microfibre hydrophobe et tissu Cordura® hydrophobe (résistance aux déchirures, à l'abrasion, à la saleté et à l'eau), équipées d'une languette à soufflet entièrement rembourrée et d'une semelle antidérapante en PU/TPU bi-densité Dimension Pro.
  • Doublure en tissu pour une ventilation naturelle
  • Semelle intérieure semi-orthopédique antistatique. La semelle intérieure de forme anatomique soutient le mouvement naturel de l'ensemble du pied
  • Semelle intérieure antistatique en molleton doux
  • La semelle évite les torsions et les glissements
  • La semelle intercalaire non métallique résiste aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Parfaites pour une utilisation sur des sols industriels durs et glissants.
Couleur: Noir/Argent
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC