Imprimer
Chaussures de sécurité montantes antistatiques, à lacets, Trainers, Sander Pro GTX
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
768571/38 768571/39 768571/40 768571/41 768571/42 768571/43 768571/44 768571/45 768571/46 768571/47
114-6256EA 116.9 EUR
114-6256 114-6257 114-6258 114-6259 114-6260 114-6261 114-6262 114-6263 114-6264 114-6265
Chaussures de sécurité montantes antistatiques, à lacets, Trainers, Sander Pro GTX
Chaussures et bottes
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), légères, sans métal et sans cuir, en microfibre hydrophobe et tissu CORDURA® hydrophobe (résistance aux déchirures, à l'abrasion, à la saleté et à l'eau), équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle en PU/TPU antidérapante bi-densité Trainers.
  • Membrane climatique Gore-Tex®
  • Semelle intérieure intégrale noire en molleton antistatique (ESD Pro)
  • Un renfort en TPU protège la partie supérieure en cuir
  • La semelle intercalaire non métallique résiste aux perforations
  • Embout de protection composite (200 J)
Idéales pour une utilisation dans les environnements où une exposition à l'humidité est possible et dans lesquels il existe un risque de pénétration par des objets pointus ou tranchants.
Couleur: Noir
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD) ; EN ISO 20345 ; S3