Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Senex Pro GTX
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
728571/39 728571/38 728571/40 728571/41 728571/42 728571/43 728571/44 728571/45 728571/46 728571/47 728571/48 728571/36 728571/37
114-6247EA 112.9 EUR
114-6247 114-6246 114-6248 114-6249 114-6250 114-6251 114-6252 114-6253 114-6254 114-6255 114-8224 ELTN728571/36 ELTN728571/37
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Senex Pro GTX
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques, légères, allure sport, sans métal et sans cuir, en microfibre hydrophobe et CORDURA® hydrophobe (résistent aux déchirures, à l'abrasion, à la saleté et à l'eau), équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle en PU/TPU antidérapante bi-densité (Trainers).
  • Membrane climatique Gore-Tex®
  • Semelle intérieure amovible; des semelles orthopédiques conviennent églement
  • Semelle intérieure intégrale en molleton antistatique (ESD PRO), noire
  • Un renfort en TPU protège l'empeigne en cuir
  • Semelle intercalaire non métallique résistante aux perforations
  • Embout composite (200 J)
Idéales pour une utilisation dans les environnements où une exposition à l'humidité est possible et dans lesquels il existe un risque de pénétration par des objets pointus ou tranchants.
Couleur: noir
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.