Imprimer
Test charts
Fournisseur: Industrial Physics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VF2325 VF2347 VF2346 VF2345 VF2344 VF2321 VF2317 VF2343 VF3005 VF3004 VF3003 VF3007 VF3006 VF2319 VF3008 VF2354 VF3000 VF3001 VF3002 VF2323 VF2316
SIMEVF2325EA 350 EUR
SIMEVF2325 SIMEVF2347 SIMEVF2346 SIMEVF2345 SIMEVF2344 SIMEVF2321 SIMEVF2317 SIMEVF2343 SIMEVF3005 SIMEVF3004 SIMEVF3003 SIMEVF3007 SIMEVF3006 SIMEVF2319 SIMEVF3008 SIMEVF2354 SIMEVF3000 SIMEVF3001 SIMEVF3002 SIMEVF2323 SIMEVF2316
Test charts
Cartes
Ces mires sont utilisées pour tester les propriétés physiques des revêtements, laques, et encres.
  • Dimensions allant de A6 à A4
  • Film laminé pour une excellente résistance chimique aux solvants et la diffusion de film
  • Section pour la date, l'heure et le numéro de test
Pour déterminer le pouvoir couvrant, l'opacité et le taux d'étalement dans les laboratoires de revêtement et de production de peintures.
Informations de commande: Un certificat est disponible pour les mires avec un éclaircissant optique.