The oral fluid twist test detects several drugs simultaneously. Simply collect the saliva with the swab, push down into the sample well and twist to secure. After one minute twist the sample well to introduce the saliva to the test area. Results are then readable in under nine minutes or as soon as negative lines appear. Oral fluid is the preferred medium to test when you are wanting to detect drug impairment.
- Détection de la diminution de drogues
- Possibilité de faire six tests en simultané
- Précision à environ 95%
Les marchés à cibler et l'utilisation recommandée sont les sites de dépistage, les situations de sécurité critiques, les dépistages aléatoires, les causes de dépistage et les suivis de réhabilitation.
AMP - Amphétamines
COC - Cocaine
MAMP - Méthamphétamines
MTD - Méthadone
OPI - Opiacés
PCP - Phencyclidine
THC - Cannabis
Cdt: Les tests sont emballés individuellement dans un sachet en aluminium pour assurer la qualité et la longue conservation du produit.