Imprimer
Microscopes métallographiques, PSM-1000
Fournisseur: MOTIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1100101700071 1100101700062 SW010282A AP99777001 PP99777001
MOTI1100101700071EA 6890 EUR
MOTI1100101700071 MOTI1100101700062 MOTISW010282A MOTIAP99777001 MOTIPP99777001
Microscopes métallographiques, PSM-1000
Microscopes
PSM-1000 est un microscope modulaire complexe.
  • Tourelle de changement à trois lentilles pour travailler avec le laser
  • Longueur d'onde de 355-1064 nm obtenue par des lentilles optiques
  • Port de caméra intégré à des fins de documentation, éclairage incident disponible
  • Modèles à tête inclinable disponibles pour une ergonomie accrue
  • Tourelle revolver quadruple orientée vers l'avant, réglable et pouvant être centrée (guidage en queue d'aronde) avec une position fixe et trois positions réglables
Conçu pour des applications dans l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que pour les inspections et réparations laser, notamment des wafers et des cartes de circuits imprimés.
Informations de livraison: Fourni avec un kit de sécurité laser comprenant des rondelles de calage et un dispositif de sécurité laser.