Imprimer
Gants en néoprène, Microflex® 73-847
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
73-847/5.5-6 73-847/7.5-8 73-847/8.5-9 73-847/6.5-7 73-847/9.5-10
112-4371EA 69 EUR
112-4371 112-4373 112-4374 112-4372 112-4375
Gants en néoprène, Microflex® 73-847
Gants
Ces gants en néoprène à usage unique offrent une protection contre les produits chimiques et les liquides.
  • Soft and pliable neoprene formulation provides a more comfortable wear for longer periods, while allowing workers greater tactile sensitivity
  • Textured fingers ensure a strong and secure grip, while the advanced formulation helps deliver excellent wet and dry grip
  • Proven to reduce muscle effort and hand fatigue that can lead to serious injuries while enhancing gripping abilities in wet conditions
  • Made without natural rubber proteins and powder to help protect workers from allergies, skin irritation and dryness
Parfaits pour une utilisation dans les laboratoires (analyse et essais), les applications de maintenance, l'assemblage et la fabrication, les processus de filtration, la manipulation de pistolets à peinture/colle, les pulvérisateurs et les travaux de précision.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, cat. III ; AQL 1,5.