Imprimer
Film de scellage adhésif pour microplaques, QuickSeal DMSO X Film™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IST-126-080TS IST-126-080LS IST-126-080SS
731-0631EA 20.9 EUR
731-0631 731-0629 731-0630
Film de scellage adhésif pour microplaques, QuickSeal DMSO X Film™
Scellés Microplaque Sceaux
Film résistant au DMSO, transparent, avec perforation X. Idéal pour l'accès aux échantillons et leur récupération pour des plaques à 96 puits avec des échantillonneurs automatiques et des séquenceurs.
  • Décollable avec des coupes transversales sur les puits
  • Nettoyage automatique des embouts à l'extraction
  • Multiple scellage / rescellage autorisé
  • Plage d'intégrité du scellage : -40 à +80 °C