Imprimer
Tétrafluoroborate d'ammonium zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
MQ200
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
8.43945.0100EA 28.3 EUR
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
Tétrafluoroborate d'ammonium zS, Sigma-Aldrich®
Tétrafluoroborate d'ammonium
Formule: H₄BF₄N
Poids moléculaire: 104.84 g/mol
Point de fusion: 510
Densité: 1.87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245785
Numéro CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density 1,85 g/cm3 (20 °C)
pH 3,5
Storage temperature +15...+25 °C