Imprimer
Film de scellage adhésif pour microplaques, QuickSeal Micro™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IST-125-080TS IST-125-080SS IST-125-080SR IST-125-080LS IST-125-080LR
731-0628EA 20.9 EUR
731-0628 731-0627 731-0625 731-0626 731-0624
Film de scellage adhésif pour microplaques, QuickSeal Micro™
Scellés Microplaque Sceaux
Film décollable transparent pour stockage. Idéal pour le stockage d'échantillons aqueux.
  • Non perforable avec résistance moyenne
  • Plage d'intégrité du scellage : –20 à +80 °C