Imprimer
Film de scellage adhésif pour microplaques, QuickSeal Gas Perm™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IST-124-080SS IST-124-080LR IST-124-080LS IST-124-080SR IST-124-080TS
731-0622EA 253 EUR
731-0622 731-0619 731-0621 731-0620 731-0623
Film de scellage adhésif pour microplaques, QuickSeal Gas Perm™
Scellés Microplaque Sceaux
Film perméable aux gaz, transparent et perforé. Idéal pour les cultures bactériennes et les cultures de cellules eucaryotes.
  • Décollable et perforable
  • Plage d'intégrité du scellage : –20 à +80 °C