Imprimer
Feuille de thermoscellage, ClearASeal Perf™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IST-111-078LR IST-111-078LS IST-111-078SR IST-111-078SS IST-111-078TR IST-111-078TS IST-111-115LR IST-111-115SR IST-111-115TR
731-0610EA 1330 EUR
731-0610 731-0614 731-0611 731-0615 731-0616 731-0618 731-0612 731-0613 731-0617
Feuille de thermoscellage, ClearASeal Perf™
Scellés Microplaque Sceaux
Film perméable aux gaz, transparent et perforé pour les plaques en PP, PE, PS et COC. Idéal pour l'incubation à court terme, l'agriculture et le stockage de semences, le stockage d'insectes, les cultures cellulaires.
  • Non décollable avec une bonne clarté optique
  • Résistance aux solvants modérée
  • Plage d'intégrité du scellage : –80 à +80 °C (ou 110 °C avec couvercles chauffants PCR sous pression)