Imprimer
Kit E.Z.N.A.® Viral RNA
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R6874-02 R6874-01 R6874-00
R6874-02EA 735 EUR
R6874-02 R6874-01 R6874-00
Kit E.Z.N.A.® Viral RNA
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E.Z.N.A.® Viral RNA est conçu pour l'isolement de l'ARN viral à partir de liquides exempts de cellules, tels que le plasma, le sérum, l'urine et le surnageant de culture cellulaire. Cette procédure élimine totalement les contaminants et les inhibiteurs d'enzymes, ce qui le rend l'isolement d'ARN viral rapide, pratique et fiable. Le kit est également adapté à l'isolement de l'ARN total à partir de cellules en culture, de tissus et de bactéries. L'ARN purifié à l'aide de la méthode E.Z.N.A.® Viral RNA est prêt à l'emploi pour toutes les applications en aval telles que la RT-PCR.