Imprimer
Feuille de thermoscellage, Gas PermASeal™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IST-110-115SR IST-110-115TR IST-110-078TS IST-110-078TR IST-110-115LR IST-110-078SS IST-110-078SR IST-110-078LS IST-110-078LR
731-0604EA 876 EUR
731-0604 731-0608 731-0609 731-0607 731-0603 731-0606 731-0602 731-0605 731-0601
Feuille de thermoscellage, Gas PermASeal™
Scellés Microplaque Sceaux
Joint perméable aux gaz et décollable, non tissé pour plaques en PP et PS. Idéal pour l'incubation à court terme, l'agriculture et le stockage de semences, le stockage d'insectes, les cultures cellulaires.
  • Perforable et décollable
  • Barrières aux composants solides
  • Poreux et opaque
  • Plage d'intégrité du scellage : –20 à +80 °C
  • Non certifié exempt de nucléases et d'ADN