Imprimer
Feuille de thermoscellage, PierceASeal Foil PS™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IST-107-078SR IST-107-078LR IST-107-078SS IST-107-078TR IST-107-078TS IST-107-115LR IST-107-115SR IST-107-115TR IST-107-078LS IST-107-200LR
731-0575EA 853 EUR
731-0575 731-0574 731-0579 731-0580 731-0582 731-0576 731-0577 731-0581 731-0578 ISTSIST-107-200LR
Feuille de thermoscellage, PierceASeal Foil PS™
Scellés Microplaque Sceaux
Feuille de haute qualité, perforable et décollable, pour plaques de polystyrène avec une bonne résistance aux solvants, notamment le DMSO. Idéale pour le stockage de composés à basse température, PCR, pour le stockage de composés à température ambiante et à court terme.
  • Décollable sur plaques en polystyrène uniquement
  • Multiple scellage / rescellage autorisé
  • Identification facile de surface non étanche
  • Plage d'intégrité du scellage : –20 à 110 °C