Imprimer
Kit E.Z.N.A.® HP Total RNA Kit
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R6812-01 R6812-02 R6812-00
R6812-01EA 272 EUR
R6812-01 R6812-02 R6812-00
Kit E.Z.N.A.® HP Total RNA Kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit d'isolement E.Z.N.A.® HP Total RNA propose une méthode simple et rapide pour l'isolement de l'ARN à partir d'une petite quantité de cellules eucaryotes cultivées ou de tissus. Ce kit permet le traitement unique ou simultané de plusieurs échantillons en moins de 40 minutes. Normalement, 1×107 cellules eucaryotes ou 25 à 30 mg de tissu peuvent être utilisés en une seule expérience. Il est inutile de procéder à des extractions au phénol/chloroforme, à des étapes longues telles que l'ultracentrifugation en gradient de CsCl ou la précipitation à l'isopropanol ou LiCl. L'ARN purifié à l'aide de la méthode E.Z.N.A.® HP Total RNA est prêt à l'emploi pour des applications telles que la RT-PCR, la RT-qPCR, le transfert de Northern, la purification d'ARN poly A+ (ARNm), la protection des nucléases et la traduction in vitro.