Kit E-Z 96® Total RNA
Marques : OMEGA BIO-TEKTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le kit E-Z 96® Total RNA est conçu pour l'isolement de l'ARN cellulaire total provenant d'au plus 5×10⁶ cellules en culture ou tissus mous. Ce kit peut traiter des échantillons simples ou multiples en moins de 60 minutes. Comme il utilise la technologie des plaques de silice HiBind®, les extractions au phénol/chloroforme, l'ultracentrifugation en gradient de CsCl et la précipitation à l'isopropanol ou LiCl sont superflues. Les échantillons sont lysés dans un tampon de lyse dénaturant qui désactive les RNases. Les conditions de liaison sont ajustées et le lysat est transféré vers une plaque de 96 puits HiBind® RNA où l'ARN est purifié par trois étapes de lavage. L'ARN de grande qualité est élué dans de l'eau exempte de RNase. L'ARN purifié à l'aide de la méthode E-Z 96® Total RNA est prêt à l'emploi pour des applications telles que la RT-PCR, la qPCR, le DD, les microéchantillons, ainsi que pour d'autres applications en aval.