Imprimer
Laveur de cellules, CW 3
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
75007405 75007406
720-2858EA 16530 EUR
720-2858 521-2652
Laveur de cellules, CW 3
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Ce laveur de cellules compact est conçu pour fournir un lavage approfondi et reproductible des cellules sanguines, pour 24 tubes par cycle maximum.
  • Cycle de lavage de cellules entièrement automatique avec programmes prédéfinis pour gagner du temps
  • Mode manuel disponible pour laver les cellules étape par étape, permettant ainsi une surveillance étroite du processus de lavage
  • Le panneau de condition-configuration permet aux protocoles plus souples d'optimiser la performance de lavage
  • Fonctionnement convivial avec clavier de commande et affichages numériques faciles à lire
  • Des alertes automatiques indiquent si le niveau salin est faible et lorsqu'un cycle est terminé
Le CW 3 prend en charge les applications les plus courantes nécessitant un lavage automatique des cellules sanguines, telles que la compatibilité ABO, les tests Rh, l'épreuve directe de compatibilité et la procédure de Coombs.
Finish washing 24 samples in as little as 3 minutes, achieve optimal corpuscle dryness by setting desired decanting speed, Improve corpuscle washing with optional overflow method during centrifugation step, save time with pre-set programs in automatic mode, four stage display: wash, centrifuge, decant, agitate, manual mode available to wash the cells step-by-step, allowing closed monitoring of washing process, tube racks with red and blue number labeling for easy sample balancing, automatic alerts for low or disrupted saline level and for a completed run, view port on top of unit is available for speed calibration, reduces risk of cross-contamination with the saline distributor mounted directly on top of the rotor, stainless steel rotor body enhances system durability, Low-maintenance design with easy-to-change pump tubing, cleaning convenience with easy-to-remove catch basin, rotor and rotating bowl.
Informations de commande: livré sans rotor. Le rotor à 12 ou 24 places doit être commandé séparément.