Imprimer
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, activé, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tamis moléculaire A3
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
2710-01EA 184.28 EUR
2710-01 2710-05
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, activé, J.T.Baker®
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Loss on Drying at 150°C ≤ 5 %