Imprimer
Spectral lamps, OSRAM
Fournisseur: DIDALAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
POD068380 POD068360 POD068400 POD068420 POD068440 POD068450 POD068480
DIDAPOD068380EA 844 EUR
DIDAPOD068380 DIDAPOD068360 DIDAPOD068400 DIDAPOD068420 DIDAPOD068440 DIDAPOD068450 DIDAPOD068480
Spectral lamps, OSRAM
Éclairages Lampes spectrales
Nine pin socket spectral lamps with dimensions (Hר) 107×21 mm, operated with 1 Amp fixed current.