Imprimer
Kits Elisa de détection des allergènes Fastpek
Marques : HYSERVE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1500005 1500007-2
SCIL1500005EA 330 EUR
SCIL1500005 SCIL1500007-2
Kits Elisa de détection des allergènes Fastpek
Systèmes de diagnostic clinique Réactifs et Kits de diagnostic clinique
Kits de détection des allergènes Fastpek pour détecter la présence d'allergènes dans les denrées alimentaires hautement transformées à l'aide de tampons d'extraction spéciaux et d'anticorps.
  • Sensibilité élevée
  • Haute spécificité
  • Durée de l'analyse de 120 min environ
Suitable for use in highly processed food.