Imprimer
Flacons à col étroit, carrés, PC, sans bouchons à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
362015-0125 362015-0250 362015-0500 362015-1000
NALG362015-0125EA 224 EUR
NALG362015-0125 NALG362015-0250 NALG362015-0500 215-7000
Flacons à col étroit, carrés, PC, sans bouchons à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
PC, transparent, without screw cap.
  • Easy-to-handle square design
  • Tough, durable even at low temperatures
  • With molded-in graduations and drip-proof neck
Ideal for storage of aqueous solutions and short-term storage of media.
These bottles are autoclavable.