Imprimer
Filtre-seringues, Millex®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SLFG65010 SLFG55010 SLFG05000 SLFG02550 SLFGL25BS SLFGN25VS SLFG025LS SLFA05000 SLFA05010 SLFG0250M SLFG65000 SLFG75000 SLFG75010 SLFH05000 SLFH05010 SLFG05010
MILFSLFG65010EA 186 EUR
MILFSLFG65010 516-6551 MILFSLFG05000 514-0409 MILFSLFGL25BS MILFSLFGN25VS 514-0410 MILFSLFA05000 MILFSLFA05010 MILFSLFG0250M MILFSLFG65000 MILFSLFG75000 MILFSLFG75010 MILFSLFH05000 MILFSLFH05010 MILFSLFG05010
Filtre-seringues, Millex®
Filtres Filtres-seringue
Filtre-seringues avec membrane en PVDF/PTFE hydrophobe. Utilisés comme protection de tubulures à vide et de capteurs et pour la filtration de gaz. Disponibles en filtres de 25 mm de Ø ou en filtres Millex®-FG50 à pompe de 50 mm de Ø.
Les filtres sont disponibles en version non stérile ou stérilisée à l'oxyde d'éthylène.