Imprimer
Tuyaux en PFA, haute pureté, PureBond® 4200
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PA500 PA2000MTR3 PA1000MTR3 PA500MTR3_U PA750MTR3 PA2000X PA250X PA250 PA750X PA500X PA750
ENTEPA500EA 0 EUR
ENTEPA500 ENTEPA2000MTR3 ENTEPA1000MTR3 ENTEPA500MTR3_U ENTEPA750MTR3 ENTEPA2000X ENTEPA250X ENTEPA250 ENTEPA750X ENTEPA500X ENTEPA750
Tuyaux en PFA, haute pureté, PureBond® 4200
Tuyaux Transfer Tubing
En PFA, DuPont 440
Le marquage permanent au laser du numéro de série est une méthode non destructive et non contaminante servant à identifier le matériau du tuyau et à indiquer son diamètre externe. Ce principe permet également une traçabilité complète, avec le lot spécifique du matériau, la date de production et le rapport de contrôle en fabrication.