Imprimer
Agitateurs magnétiques, Advanced, grande capacité
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-7115EA 3370 EUR
444-7115 444-7116 444-7117 444-7118 444-7119 444-7120
Agitateurs magnétiques, Advanced, grande capacité
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Ces agitateurs de grande capacité contrôlés par microprocesseur sont idéals pour les applications à grand volume. Vous avez le choix entre deux modèles en fonction de la capacité requise. Leur puissant entraînement magnétique est capable de mélanger des matériaux à haute viscosité. La base en acier inoxydable offre durabilité et stabilité accrue. Idéals pour les applications à l’échelle pilote dans les domaines biotechnologique, pharmaceutique, universitaire et industriel. D’autres applications incluent le mélange de matériaux visqueux, de polymères et de travaux à l’échelle pilote.
  • L'agitateur peut contenir jusqu'à 193 kg et remuer 100 ou 200 litres
  • Plage de minuterie : 1 s à 160 h, ou mode continu
  • La fonction de rampe augmente lentement la vitesse jusqu'à la vitesse de consigne souhaitée pour une sécurité améliorée et un couplage amélioré pour éviter les éclaboussures.
Informations de livraison: Fourni avec un agitateur magnétique revêtu de PTFE (Modèle 1000: Forme d'oeuf de 70 mm, modèle 2000 : 102 mm avec un anneau de pivot).