Imprimer
Agitateurs à tige électroniques, série Hei-TORQUE
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
501-62010-04 501-62020-00 501-62020-03 501-62020-04 501-64010-00 501-64010-03 501-64010-04 501-64020-00 501-64020-03 501-64020-04 501-61010-00 501-61010-03 501-61010-04 501-61020-00 501-61020-03 501-61020-04 501-62010-00 501-62010-03 501-62020-00-2
441-0395EA 1480 EUR
441-0395 441-0396 441-0397 441-0398 441-0399 441-0400 441-0401 441-0402 441-0403 441-0404 441-0387 441-0388 441-0389 441-0390 441-0391 441-0392 441-0393 441-0394 HEID501-62020-00-2
Agitateurs à tige électroniques, série Hei-TORQUE
Agitateurs Agitateurs à tige
Agitateurs électroniques puissants dotés d'une fonction de démarrage en douceur qui empêche les éclaboussures de milieux. La vitesse augmente lentement jusqu'à la vitesse programmée. Les deux modèles sont équipés d'une fonction de démarrage et d'arrêt de fonctionnement en toute sécurité via un écran tactile par glissement intuitif afin d'éviter tout démarrage accidentel. Un capteur de protection contre la surchauffe arrête l'appareil dans les situations dangereuses de surchauffe, ce qui est idéal pour un fonctionnement en continu sans surveillance. Toutes les unités sont conçues pour un fonctionnement continu sur 24 heures, notamment avec des applications haute viscosité complexes dans la recherche sur les polymères. Des niveaux de couple élevés offrent de meilleurs résultats de mélange en moins de temps, et les moteurs sans maintenance limitent les réparations et les temps d'arrêt. Les agitateurs Hei-TORQUE Value 400 et Hei-TORQUE Precision 400 sont équipés de deux vitesses.
  • Excellents résultats de mélange dans les milieux haute viscosité
  • Génération de moteur plus récente pour une puissance maximale avec un niveau de bruit inférieur à 50 db
  • Tous les agitateurs maintiennent la vitesse exacte en cas de changement de charge
  • La structure à arbre traversant permet d'ajuster la position de la turbine, afin de faciliter les réglages en hauteur
  • Une poignée unique permet à l'utilisateur de réajuster la hauteur de l'agitateur sur un support en option
  • Les modèles Hei-TORQUE Precision ont un écran tactile 3,2" pour une utilisation facilitée
Les agitateurs Hei-TORQUE Value sont parfaitement adaptés aux tâches de mélange standard. Ils sont conçus pour mélanger et disperser les milieux qui nécessitent des résultats non reproductibles dans les applications haute viscosité. Ils sont équipés d'un affichage numérique 2,4".
Les agitateurs Hei-TORQUE Precision permettent des profils préprogrammés et enregistrent ces profils en mémoire, conviennent au fonctionnement par intervalles et sont idéaux pour les tâches exigeantes qui doivent être reproductibles et documentables. Les fonctionnalités supplémentaires (vitesse d'affichage et durée de vie du graphique de couple, minuterie/compte à rebours/réglages en temps réel) et les modes de fonctionnement permettent un ajustement à l'application individuelle et l'interface USB enregistre toutes les données de processus dans un fichier numérique.
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 54
Informations de livraison: livrés avec une clé de mandrin et un bras d'extension. Une large gamme d'accessoires peut être commandée séparément.