Imprimer
Cuves pour spectrophotomètres
Fournisseur: Lovibond Tintometer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
601040 601050
TINT601040EA 58.8 EUR
TINT601040 TINT601050
Cuves pour spectrophotomètres
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
These optical glass spectrophotometer cuvettes can be used in PFXi/PFX instruments.
These cuvettes can be used in PFXi/PFX instruments when the 12,5 mm holder is used.