Imprimer
Filtres pour seringues, applications des sciences de la vie, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-1320 722-2520 723-2520 723-2545 723-2580 723-9920 723-9945 725-2520 725-2545 726-2520 726-2545
516-0930EA 0 EUR
516-0930 516-0934 516-0935 516-0936 516-0937 516-0938 516-0939 516-0943 516-0944 516-0945 516-0946
Filtres pour seringues, applications des sciences de la vie, Nalgene®
Filtres Filtres-seringue
Ces filtres pour seringues stériles sont conçus pour la stérilisation (0,2 µm) ou la clarification de solutions biologiques, telles que la culture cellulaire et les milieux microbiens, les réactifs et les additifs, ainsi que les solutions et tampons protéinacés.
  • Durée de vie de trois ans avec numéro de lot et date d'expiration imprimés sur les packs de filtres pour seringues individuels pour une meilleure traçabilité
  • Code couleur avec membrane et taille des pores imprimés sur le filtre pour seringues
  • Raccord Luer lock femelle/Luer lock mâle d'entrée/de sortie
Membrane en PES; boîtier en PP: Pour la filtration stérile et la clarification des milieux de culture cellulaire, tampons et additifs. Débits plus élevés, fixation protéique moindre et quantité de substances extractibles plus faible que les membranes en cellulose. Naturellement hydrophile; ne contient aucun agent mouillant. Certifié stérile, non cytotoxique et non pyrogène.
Membrane SFCA, boîtier en PP: Pour les liquides en culture cellulaire et les solutions cellulaires. Faible fixation protéique, quantité de substances extractibles plus faible que le CA standard.
Membrane CA, boîtier en PP: Pour la filtration stérile et la clarification des tampons, solutions aqueuses et réactifs. Fixation protéique et substances extractibles notables.
Membrane en Nylon, boîtier en PP: Utile pour les alcools et les solvants faibles. Naturellement hydrophile à faible quantité de substances extractibles et fixation protéique notable.
Membrane CA et préfiltre en fibre de verre intégral, boîtier en PP: Ces filtres pour seringues sont conçus pour la filtration des suspensions ou des solutions à forte teneur en particules ou visqueuses. Filtre et pré-filtre dans une unité à usage unique. Certifié non cytotoxiques et non pyrogène.
Cdt: Individuel en blister stérile.