Imprimer
Filtres pour seringues, filtration analytique, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
171-0020 171-0045 176-0020 176-0045 728-2045 721-1320 721-1345 722-2000 724-2020 724-2045 724-2080 727-2020 727-2045 728-2020
514-0455EA 258 EUR
514-0455 513-1712 513-1761 513-1762 516-0950 516-0931 516-0932 516-0933 516-0940 516-0941 516-0942 516-0947 516-0948 516-0949
Filtres pour seringues, filtration analytique, Nalgene®
Filtres Filtres-seringue
Ces filtres pour seringues sont conçus pour la filtration, la clarification ou l'élimination des particules des tampons, réactifs, du DMSO et des solvants HPLC/GC.
  • Sterile filters are certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic
  • Accommodate sample volumes from 10 to 100 ml
Membrane SFCA, boîtier en PP: À utiliser pour les échantillons immunologiques et les liquides biologiques. Faible fixation protéique, quantité de substances extractibles plus faible que le CA standard.
Membrane en CA, boîtier en PP: Pour les tampons, réactifs et solutions aqueux, y compris les échantillons EIA et ELISA. Fixation protéique et substances extractibles notables. Pour la filtration stérile et la clarification des tampons, des solutions et des réactifs aqueux.
Membrane en Nylon, boîtier en PP: Pour les cryoprotecteurs comme le DMSO et la filtration de solutions biologiques aqueuses, les solutions alcooliques et les solvants HPLC/GC non aqueux. Naturellement hydrophile à faible quantité de substances extractibles et fixation protéique notable.
Membrane en PTFE, boîtier en PP: Naturellement hydrophobe pour les applications de ventilation stériles et la filtration d'échantillons dans les solvants HPLC/GC. Pour la ventilation stérile de l'air ou d'autres gaz lors de la filtration.
Membrane en fibre de verre, boîtier en PP: Ces filtres pour seringues sont conçus pour le filtrage des suspensions ou des solutions à forte teneur en particules ou visqueuses. Pré-filtre à usage unique. Empêche l'obstruction du filtre final. Optimise la récupération des échantillons.