Imprimer
Tubes de digestion, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TJ15/16/1 TJ250/42/6 TJ100/26/3 TJ75/26/3
212-7486EA 95.2 EUR
212-7486 212-7485 BIBBTJ100/26/3 BIBBTJ75/26/3
Tubes de digestion, Quickfit®
Tubes Tubes de digestion
PYREX®, verre borosilicaté.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Conçu pour une utilisation avec les bains à sec. Embout rodé pour accepter les aérocondenseurs.