n-Hexane 99, PESTINORM® Supra Trace Trace_analysis_organic
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filter 0,2 um_Inert_Gas_filled
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Poids moléculaire: 86.18 g/mol Point d'ébullition: 69 Point de fusion: –94,3 °C Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –22 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009520 Numéro CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II Indice Merck: 13,04712 |
|
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) | Min. 99 % |
Résidu à l'évaporation | Max 0.0003% |
Coloration | Max 10 APHA |
Eau | Max 0.005% |
GC/ECD dioxines, furanes et PCB | Max 2 ng/l |
GC/ECD test pesticide (en Lindane) | Max 2 ng/l |
GC/NPD test pesticide (en Parathion) | Max 5 ng/l |
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) | Max 2 pg/ml |
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) | Max 1 ng/l |
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) | Max 2 ng/l |
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) | Max 2 ng/l |
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte | Conforms |