Imprimer
Gants en nitrile, Venitactyl
Fournisseur: DELTA PLUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V1420B10009 V1400B100/6.5 V1400B100/7.5 V1400B100/8.5 V1400PB100/7.5 V1400B100/9.5 V1420B1000/6.5
DELPV1420B10009EA 11.7 EUR
DELPV1420B10009 DELPV1400B100/6.5 DELPV1400B100/7.5 DELPV1400B100/8.5 DELPV1400PB100/7.5 DELPV1400B100/9.5 DELPV1420B1000/6.5
Gants en nitrile, Venitactyl
Gants
Ces gants à usage unique protègent des produits chimiques (contact occasionnel).
  • Non stériles, poudrés ou non poudrés, finition lisse
  • Étanches et hermétiques
  • Souplesse, élasticité et sensibilité tactile
  • Sans latex : aucun risque d'allergies
  • Couleur bleue pour une utilisation facile : parfaits dans l'industrie alimentaire
Adaptés à une utilisation dans l'industrie alimentaire et chimique, les environnements industriels et les environnements aux normes d'hygiène spécifiques.
Certifications: EN 455-1/2-/3, EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS; AQL 1,5
Approuvés pour le contact alimentaire