Imprimer
Diméthylsulfoxyde ≥99.99% (base anhydre), PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85396.290EA 276 EUR
85396.290 85396.320
Diméthylsulfoxyde ≥99.99% (base anhydre), PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Indice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.8%
Identity (IR) Complying
Residue after evaporation max. 0.0003% w/w
Water (KF) max. 0.05% w/w
Color (APHA Pt-Co) max. 10
GC-HS (Each class 1 solvent) max. 1 µg/g
GC-HS (Each class 2 solvent) max. 10 µg/g
GC-HS (Each class 3 solvent) max. 50 µg/g
Transmittance (350 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (400 nm) Min. 98.0 %
Headspace test for O.V.I's Passes test