Imprimer
Gants à usage général, ActivArmr® Medium Duty HI-VIZ™ 97-013
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
97-013/9 97-013/11 97-013/10 97-013/7 97-013/8
ANSE97-013/9EA 186 EUR
ANSE97-013/9 ANSE97-013/11 ANSE97-013/10 ANSE97-013/7 ANSE97-013/8
Gants à usage général, ActivArmr® Medium Duty HI-VIZ™ 97-013
Gants
Ces gants avec doublure orange vif et fabriqués en Techcor®/Spandex/polyester sont dotés d'un revêtement en PU/nitrile résistant de couleur orange et sont très facilement visibles. Leur résistance exceptionnelle à l'abrasion et leur niveau moyen de protection contre les coupures permettent divers usages dans des applications multiples.
  • Son ajustement parfait garantit confort, dextérité et contrôle maximal tout au long de la journée lors de travaux exigeants
  • Meilleure visibilité en cas de faible éclairage permettant d'améliorer la sécurité
  • Doublure Techcor® fournissant une meilleure protection contre les coupures et l'abrasion
Idéal pour les tâches nécessitant une visibilité accrue, telles que le forage, la menuiserie, la réparation et la maintenance ainsi que l'assemblage. Conviennent également pour la découpe/l'utilisation de machines requérant un niveau élevé de protection contre les coupures et pour la manipulation de matériaux abrasifs ou rugueux.
Certifications: EN 388:2016 (4X32B) ; Cat. II