Polyester, stériles, avec couvercle. Ces plaques d'insertion comportent une fine membrane en polyester microscopiquement transparente qui est traitée par culture tissulaire pour une fixation et une croissance optimales des cellules.
- Fournit Excellente visibilité des cellules sous microscopie de contraste de phase
- Permet d’évaluer la viabilité cellulaire et la formation de la monocouche
- Peut être assemblé avec des plaques à 6, 12 et 24 puits
- Disponibles en cinq tailles de pores, de 0,1 à 8,0 µm
- Apyrogènes
- Stérilisation par faisceau d'électrons irradiation
Plage de température: –20 à +50 °C.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
Cdt: Conditionnées individuellement en PET recyclable.
Attention: Les inserts ne sont pas autoclavables.