Imprimer
VWR®, Flacons Roller
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
734-2749EA 341 EUR
734-2749 734-2750 734-2752 734-3248 734-3249 734-3250 734-3251 734-3368 734-3369
VWR®, Flacons Roller
Flacons Flacons Roller
Les flacons à rouleaux sont des récipients optimaux pour la croissance et la multiplication cellulaires à grande échelle, qui conviennent à la fois aux applications de recherche et de fabrication, y compris la croissance de cellules de mammifères pour la propagation de virus et la bioproduction.
  • Les bouchons présentent de grandes molettes pour une préhension facile
  • Deux styles de bouchons différents peuvent être utilisés dans les systèmes ouverts et fermés
  • Chaque flacon comporte des graduations sérigraphiées
  • Apyrogènes
  • Plage de température : –20 à +50 °C
  • Chaque boîte comporte un numéro de lot étiqueté
Ces récipients conviennent à l'automatisation et s'adaptent à tous les instruments courants de flacons roulants. Les récipients sont disponibles avec une grande surface pour la croissance cellulaire de 490, 850 et 1900 cm² pour les cultures d'adhésion et un volume de 1 ou 2 litres pour les cultures en suspension. Les bouteilles sont traitées en surface pour une fixation cellulaire optimale. Les flacons à surface lisse sont exempts de stries, afin de maximiser la zone de croissance utilisable ; ceux à surface nervurée offrent une plus grande surface pour la croissance cellulaire.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
Attention: Remarque : les flacons ne sont pas autoclavables. *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.