Imprimer
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, en verre borosilicaté, avec certificat DAkkS, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DAKKS32438 DAKKS32448
BRNDDAKKS32438EA 109 EUR
BRNDDAKKS32438 BRNDDAKKS32448
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, en verre borosilicaté, avec certificat DAkkS, BLAUBRAND®
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Verre borosilicaté 3.3, classe A, conformité certifiée.
  • Avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Calibrées en contenance « In »
  • Base en verre hexagonale, bouchon en PP (sauf pour 612-5028 et 612-5029 : bouchon en PE octogonal)
  • Trait de jauge aux graduations, marques et inscriptions majeures, avec inscription très contrastée en émail bleu
Certifications: DIN EN ISO 4788