Imprimer
Feuille de thermoscellage, ClearASeal Pierce™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IST-103-078TS IST-103-115SR IST-103-078LR IST-103-078LS IST-103-078SR IST-103-078SS IST-103-078TR IST-103-115LR IST-103-115TR
731-0492EA 20.9 EUR
731-0492 731-0487 731-0484 731-0488 731-0485 731-0489 731-0490 731-0486 731-0491
Feuille de thermoscellage, ClearASeal Pierce™
Scellés Microplaque Sceaux
Film perforable transparent idéal pour plaques en PP, PE, PS et COC. Adapté au séquenceur ABI 3730, car sa structure plus fine perce plus facilement.
  • Non décollable
  • Résistance aux solvants modérée avec une bonne clarté optique
  • Plage d'intégrité du scellage : –80 à +80 °C (ou 110 °C avec couvercles chauffants PCR sous pression)