Imprimer
Milieux de cultures déshydratés en conteneurs
Marques : Prolabo BDH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6001.00900 6001.01125
6001.00900EA 157 EUR
6001.00900 6001.01125 6134.05000 6012.05000
Milieux de cultures déshydratés en conteneurs
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Pour l'enrichissement préliminaire non sélectif des bactéries, en particulier les entérobactéries pathogènes, présentes dans les denrées alimentaires.
  • Pratique, il suffit d'ajouter de l'eau
  • Livrés dans des bocaux