Imprimer
Gels précoulés plats pour IEF, SERVALYT™ PRECOTES™ CSF
Fournisseur: Serva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42800.01 42801.01 42866.02 42867.02 42874.02 42875.02 42878.02 42919.03 42965.03 42967.02 42974.02 42978.02
SERA42800.01EA 728 EUR
SERA42800.01 SERA42801.01 SERA42866.02 SERA42867.02 SERA42874.02 SERA42875.02 SERA42878.02 SERA42919.03 SERA42965.03 SERA42967.02 SERA42974.02 SERA42978.02
Gels précoulés plats pour IEF, SERVALYT™ PRECOTES™ CSF
Gels d'électrophorèse Gels pré-coulés
Pour les analyses de liquide céphalo-rachidien (CSF) par focalisation isoélectrique (IEF).
Informations de livraison: Le kit SERVALYT™ PRECOTES™ CSF contient :
5 gels SERVALYT™ PRECOTES™ CSF, 245×125 mm, 300 µm
Solutions tampons anodiques et cathodiques
Bandes d'application et mèches d'électrodes
Protocole optimisé pour la coloration à l'argent